グレード
puriss.
アッセイ
≥98% Al2O3 basis
形状
solid
不純物
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.2% alkalis (as Na2O)
損失
≤0.5% loss on ignition, 1000 °C, 2 h
mp
2040 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤300 mg/kg
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
11028-6X500G:
11028-6X1KG:
11028-500G:4548173921570
11028-25KG-H:
11028-VAR:
11028-BULK:
11028-1KG:4548173921563