Merck
799319
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
standard grade, activated, Brockmann I, neutral, free-flowing, Redi-Dri
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥11,100
1 KG
¥16,900
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥11,100
1 KG
¥16,900
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
製品種目
Redi-Dri
フォーム
powder
メーカー/製品名
CAMAG 507-C-I
テクニック
ion chromatography: suitable
表面積
155 m2/g
不純物
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
粒径
50-300 mesh
ポアサイズ
58 Å pore size
pH
7.0±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.03 (mval/g)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
Brockmannの酸化アルミニウムはカラムクロマトグラフィーおよび吸着濾過に適しています。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
799319-500G:4548174009925
799319-1KG:4548174009918
799319-BULK:
799319-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Carbon nanotube bundles self-assembled in double helix microstructures.
Cervantes-Sodi F, et al.
Carbon, 50(10), 3688-3693 (2012)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
Jaakko Akola et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10129-10134 (2013-06-01)
Glass formation in the CaO-Al2O3 system represents an important phenomenon because it does not contain typical network-forming cations. We have produced structural models of CaO-Al2O3 glasses using combined density functional theory-reverse Monte Carlo simulations and obtained structures that reproduce experiments
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.