Merck
02858
Sigma-Aldrich
エタノール
purum, absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
グレード
absolute
purum
アッセイ
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
形状
liquid
自己発火温度
683 °F
品質
absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1
expl. lim.
19 %, 60 °F
19 %
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sales restrictions may apply
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
greener alternative product
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02858-VAR:
02858-10L:
02858-1L:
02858-2.5L:
02858-5L:
02858-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D N Misra
Journal of dental research, 68(1), 42-47 (1989-01-01)
The adsorption of 4-methacryloxyethyl trimellitate anhydride (4-META) was studied from ethanol and dichloromethane onto synthetic hydroxyapatite (containing about 1.5 monolayers of physisorbed water) in order to study its role in restorative composite bonding to teeth. The adsorption isotherm of 4-META
Pierre de Thier et al.
Biochimica et biophysica acta, 1854(2), 138-145 (2014-12-17)
IgG films are widely used in the field of immunoassays, especially in (double) antibody-sandwich ELISA tests where capture antibodies are coated on surfaces like polystyrene or hydrophobic self-assembled monolayers (h-SAMs). It is critical to analyze-at a molecular scale and under
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)
50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation and DNA damage: possible involvement of a redox mechanism.
Wolf FI, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1743(1), 120-129 (2005)