製品名
エタノール, for analysis EMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
reagent grade
absolute
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
詳細
for analytical purposes
for extraction
製品種目
EMPARTA®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
有効性
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for routine analytical applications)
不純物
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Acetone (GC)
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
蒸発残留物質
≤0.001%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Titrable acid: ≤ 0.0005 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.001 %
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.01 %
Acetone, Isopropyl Alcohol (ACS): conforms
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0002 %
Substances reducing permanganate (ACS): conforms
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.2 %
脚注
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1070174000:
1070179026:
AU2107017SKID:
1070172511:
1070170000:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.