Merck
01132
Sigma-Aldrich
フッ化カリウム
purified, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KF
CAS番号:
分子量:
58.10
Beilstein:
3902818
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline
品質
purified
損失
≤0.5% loss on ignition, 500 °C, 2 h
mp
858 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium fluoride (KF) on activated alumina is a highly reactive catalyst (basic in nature) for various organic reactions. High reactivity is due to the formation of potassium hexafluoroaluminiate, potassium hydroxide and potassium aluminate on the interaction of its fluoride ion with alumina.[1] Celite coated with potassium fluoride is an economical reagent for hydrogen-bond-assisted reactions.[2] Potassium fluoride on basic alumina in acetonitrile with ultrasound has been employed for the deprotection of tert-butyldimethylsilyl ethers of phenols.[3]
アプリケーション
多種類のフッ化物イオン源で、両性ポリマーゲルのイオン特異的膨潤および解膨潤研究、HF中の貴金属類の室温酸化、ハロゲン化アルカリポリマーのイオンの電子分極率の測定に使用されます。
Potassium fluoride may be employed for doping the natural calcium phosphate (NP) for high yield synthesis of activated alkenes.[4]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01132-VAR:
01132-20KG-H:
01132-BULK:
01132-6X2.5KG:
01132-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Natural phosphate doped with potassium fluoride and modified with sodium nitrate: Efficient catalysts for the Knoevenagel condensation.
Sebti S, et al.
Tetrahedron Letters, 43(10), 1813-1815 (2002)
Potassium fluoride on celite. A versatile reagent for C-, N-, O-, and S-alkylations.
Ando T and Yamawaki J.
Chemistry Letters (Jpn), 1, 45-46 (1979)
Characterization of the actual catalytic agent in potassium fluoride on activated alumina systems.
Weinstock LM, et al.
Tetrahedron Letters, 27(33), 3845-3848 (1986)
Selective desilylation of tert-butyldimethylsilyl ethers of phenols using potassium fluoride-alumina and ultrasound.
Schmittling EA and Sawyer JS.
Tetrahedron Letters, 32(49), 7207-7210 (1991)