安全性情報
Z804339
HPLC Qualification Kit
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
グレード
certified reference material
メーカー/製品名
Jaytee Biosciences Ltd (CRM-1100)
テクニック
HPLC: suitable
詳細
CRM for HPLC.
Contains qualification standards for
  • UV Multi Wavelength
  • Low Wavelength
  • Absorbance Linearity
  • HPLC Autosampler
This HPLC qualification kit has been developed to be used in any laboratory regardless of the regulator and are as relevant to a pharmaceutical company as to a contract lab working to ISO 17025.
All products come supplied in flame-sealed ampoules to increase the shelf life and prevent contamination, with full certification.
Traceable instrument qualification adds confidence to all data generated. In addition, your audit trail is backed up by the independent verification by UKAS to ISO 17034.
For US please order the products included in the kit separately: Z803898 (HPLC Autosampler Standards), Z804002 (UV Absorbance Linearity Standards), Z804126 (UV Low Wavelength Standards), Z804223 (UV Multi Wavelength Standards).
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)