Merck
Z803138
Hellma® TrayCell cap
pathlength 0.1 (factor 100) mm ± 0.02 mm, chamber volume 0.7-3 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
メーカー/製品名
Hellma (665.706)
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
チャンバー容積
0.7-3 μL
パス長
0.1 (factor 100) mm ± 0.02 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cap made of stainless steel with a mirror made of Quartz Suprasil® with an aluminum mirror layer.
factor = dilution factor compared to a standard cell with a path length of 10 mm
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
TrayCell is a trademark of Hellma GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)