Merck
Z805963
Hellma® cuvettes, demountable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.1 ± 0.005 mm, chamber volume 26 μL
別名:
Demountable optical cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
メーカー/製品名
Hellma (106-QS)
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W
45 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
26 μL
パス長
0.1 ± 0.005 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
cells with detachable windows, rectangular cells
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Larissa Smulders et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-08-23)
HspA1A, a molecular chaperone, translocates to the plasma membrane (PM) of stressed and cancer cells. This translocation results in HspA1A's cell-surface presentation, which renders tumors radiation insensitive. To specifically inhibit the lipid-driven HspA1A's PM translocation and devise new therapeutics it