詳細
- Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
- Use up to 280°C (540°F)
- Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック