Merck
BR136110
BRAND® stirring spatula
polypropylene
別名:
Stirring rods
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥3,320
¥3,320
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥3,320
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.43
¥3,320
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 136110
L × D
245 mm × 6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® stirring spatula is made from durable polypropylene (PP) and features two differently shaped ends, each approximately 15 mm wide. This versatile design allows for effective mixing, stirring, and scraping of various substances in laboratory applications. The lightweight construction makes it easy to handle, while the chemical resistance of PP ensures durability against a range of reagents.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)