Merck
Z802468
Hellma® all-quartz cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x3 mm, chamber volume 50 μL, 3 in 1: transmission, fluorescence, 2 optical path lengths
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥230,000
¥230,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥230,000
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
¥230,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
物質
Suprasil® quartz
製品種目
MISSION®
メーカー/製品名
Hellma 176-762-85-40
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
開口部中心高
8.5 mm
チャンバー容積
50 μL
パス長
1.5x3 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All-quartz flow-through cuvettes come with two different optical path lengths. It is possible to measure transmission and fluorescence with each optical path length.
Further advantages are:
  • Flexible in use because of two different optical path lengths in one cell
  • No leaking of liquid possible; the cell is manufactured from monolithic quartz glass
  • Easy cleaning and autoclavable due to the lack of an aluminum frame
  • Quick and secure connection of tubes due to an innovative quartz glass internal thread
  • Stress-relieved and extremely resistant to chemicals due to the exclusive use of quartz glass
  • Suitable for standard M6 screw connectors
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)