Merck
Z600393
Hellma®吸光キュベット、スタンダードセル、ウルトラマイクロ
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL
別名:
ウルトラマイクロ標準吸収キュベット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥66,600
¥66,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥66,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
¥66,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
物質
Suprasil® quartz
詳細
2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 105.202-QS
パラメーター
200-2,500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
開口部中心高
15 mm , aperture
チャンバー容積
50 μL
パス長
10 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PEストッパー付き。開口部:2.5mm × 2mm(四角形)
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1