Merck
Y0001839
ヒドロキシクロロキン硫酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
7-クロロ-4-[4-(N-エチル-N-b-ヒドロキシエチルアミノ)-1-メチルブチルアミノ]キノリン硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26ClN3O · H2SO4
CAS番号:
分子量:
433.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
hydroxychloroquine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ヒドロキシクロロキン硫酸塩は、抗炎症性(TNFを介する)の疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARD)であり、ヘムポリメラーゼ阻害剤です。 マラリアの治療に使用されます。
硫酸ヒドロキシクロロキンはTNFを介して作用する抗炎症薬の一種であり、疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARD)、ヘムポリメラーゼ阻害剤です。
包装
Unit quantity: 70 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001839:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)