安全性情報
Y0001629
フォリトロピン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
follitropin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Follitropin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001629:
Y0001629-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. In what buffer is the follitropin reference formulated?
    1 回答
    1. This product is issued by the European Pharmacopeia. Any analytical data will be provided by the European Pharmacopeia. Please view the information leaflet for this product: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0001629_3.pdf
      Should additional information be required please reach out to the supplier directly.
      See the link below for contact information:
      https://www.edqm.eu/en/contact-the-edqm