APIファミリー
cefoxitin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
InChI Key
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cefoxitin sodium for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Bioavailability and pharmacokinetics of cefoxitin sodium.
J J Schrogie et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 4(B), 69-78 (1978-07-01)
Clinical safety and tolerance of cefoxitin sodium: an overview.
C van Winzum
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 4(B), 91-104 (1978-07-01)
Chun-Taek Oh et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 69(6), 1599-1607 (2014-02-13)
Mycobacterium abscessus is known to be the most drug-resistant Mycobacterium and accounts for ∼80% of pulmonary infections caused by rapidly growing mycobacteria. This study reports a new Drosophila melanogaster-M. abscessus infection model that can be used as an in vivo