Merck
Y0001454
システム適合性用デュロキセチン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(S)-デュロキセチン 塩酸塩, LY-248686 塩酸塩, (γS)-N-メチル-γ-(1-ナフタレニルオキシ)-2-チオフェンプロパンアミン 塩酸塩, (+)-N-メチル-3-(1-ナフタレニルオキシ)-3-(2-チエニル)プロパンアミン 塩酸塩, (+)-(S)-N-メチル-γ-(1-ナフチルオキシ)-2-チオフェンプロピルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
40 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19NOS · HCl
CAS番号:
分子量:
333.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
duloxetine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
InChI Key
BFFSMCNJSOPUAY-LMOVPXPDSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Duloxetine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
デュロキセチン塩酸塩はセロトニン/ノルエピネフリンの二重再取込み阻害剤(SNRI)で、抗うつおよび抗不安薬として臨床的に広く使用されています。
デュロキセチン塩酸塩はセロトニン/ノルエピネフリンの二重再取込み阻害剤(SNRI)です。抗うつ剤、抗不安薬。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)