Merck
Y0001373
ニセルゴリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-ブロモニコチン酸 10-メトキシ-1,6-ジメチルエルゴリン-8-メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26BrN3O3
CAS番号:
分子量:
484.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nicergoline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12Cc3cn(C)c4cccc(c34)[C@]1(C[C@@H](COC(=O)c5cncc(Br)c5)CN2C)OC
InChI
1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
InChI Key
YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nicergoline EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Therapeutic potential and possibilities of using of sermion (nicergoline) in neurological practice].
I V Damulin
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova, 110(12), 119-122 (2010-01-01)
A Moretti et al.
Arzneimittel-Forschung, 29(8a), 1223-1227 (1979-01-01)
10-Methoxy-1,6-dimethyl-ergoline-8 beta-methanol-(5-bromonicotinate) (nicergoline, Sermion) shows a strong alpha-blocking activity both in vitro and in vivo. Various studies (dog, cat, rabbit, rat, mouse, guinea-pig) show that nicergoline affects only slightly blood pressure and heart rate and increases the blood flow in
Treatment of impaired cognition with nootropic drugs: nicergoline versus the state of the art.
R G Fariello
Functional neurology, 12(3-4), 221-225 (1997-05-01)
Bengt Winblad et al.
Clinical drug investigation, 28(9), 533-552 (2008-08-01)
The ergot alkaloid derivative nicergoline became clinically available about 35 years ago in the 1970s. Nicergoline has a broad spectrum of action: (i) as an alpha(1)-adrenoceptor antagonist, it induces vasodilation and increases arterial blood flow; (ii) it enhances cholinergic and
M Fioravanti et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (4)(4), CD003159-CD003159 (2001-11-01)
Nicergoline is an ergot derivative currently in use in over fifty countries for more than three decades, for the treatment of cognitive, affective, and behavioral disorders of older people. It was initially considered as a vasoactive drug and mainly prescribed