Merck
Y0001280
ガバペンチン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(アミノエチル)-シクロヘキサン酢酸, ニューロンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
400 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO2
CAS番号:
分子量:
171.24
Beilstein:
2359739
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gabapentin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI Key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Gabapentin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001280-1EA:
Y0001280:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Mohammad S Bekawi et al.
The Clinical journal of pain, 30(11), 944-952 (2014-03-26)
To evaluate the efficacy and tolerability of pregabalin in postoperative pain management after laparoscopic cholecystectomy (LC). A prospective, randomized, placebo, controlled, double-blinded study was conducted at Anesthesia Department, Laparoscopy Surgery Unit, Ain Shams University Hospital. Ninety patients with ASA physical