Merck
1287347
USP
Gabapentin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(1-Cyanocyclohexyl)acetic acid, 1-Cyanocyclohexaneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥180,000
¥180,000
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥180,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO2
CAS番号:
分子量:
167.21
Beilstein:
11150802
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥180,000
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gabapentin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CC1(CCCCC1)C#N
InChI
1S/C9H13NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,11,12)
InChI Key
YGFXLCAKCKPSQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1287347-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)