Merck
Y0001222
Foscarnet impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Triethyl phosphonoformate, Ethyl diethoxyphospinylformate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥18,770
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)COOC2H5
CAS番号:
分子量:
210.16
Beilstein:
1781949
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
foscarnet
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
135 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Foscarnet impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)