Merck
Y0000095
システム適合性用ジオスミン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ジオスミン, 3′,5,7-トリヒドロキシ-4′-メトキシフラボン-7-ルチノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H32O15
CAS番号:
分子量:
608.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diosmin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H32O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-8,10,19,21-30,32-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI Key
GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diosmin for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Citrus flavonoid. Modification of hesperidin. Studied for its chemopreventive properties, including anti-proliferative and anti-inflammatory.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000095:
Y0000095-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Bogucka-Kocka et al.
Natural product communications, 8(4), 545-550 (2013-06-07)
Diosmin is a naturally occurring flavone glycoside used in the treatment of venous diseases. In this review, we present the clinical aspects of the use of diosmin preparations in venous stasis, hemorrheologic disorders and vein wall remodeling. Because of its
Petr Vrbata et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 407-413 (2014-07-30)
A nanofibrous membrane carrier for nearly water insoluble drug diosmin was formulated. The aim of this study was to evaluate the drug release and dissolution properties in an aqueous buffer of pH 7.8, and to compare the suitability of the
[Hemorrhoids and conservative treatment. Review of the literature on the use of diosmin and micronized hesperidin].
F La Torre et al.
Minerva chirurgica, 54(12), 909-916 (2000-03-29)
Monograph. Diosmin.
Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic, 9(3), 308-311 (2004-09-25)
Prasad Neerati et al.
Pharmacological reports : PR, 67(2), 339-344 (2015-02-26)
Diosmin is a natural flavone glycoside, a potent P-glycoprotein (P-gp) inhibitor in cultured cells and have the potential to alter the bioavailability of P-gp substrate drugs. However, the interaction between diosmin and fexofenadine is unreported. Hence, the present study was