Merck
Y0000811
4-クロロ安息香酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-Chlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥29,000
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥29,000
About This Item
化学式:
ClC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
156.57
Beilstein:
907196
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acemetacin
メーカー/製品名
EDQM
mp
238-241 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Acemetacin impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
460.4 °F - closed cup
引火点(℃)
238 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000811:
Y0000811-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anne Marie V Schou-Pedersen et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(8), 2424-2433 (2014-06-26)
Polyethylene glycols (PEGs) are attractive as excipients in the manufacture of drug products because they are water soluble and poorly immunogenic. They are used in various pharmaceutical preparations. However, because of their terminal hydroxyl groups, PEGs can participate in esterification