Merck
Y0000736
フラボキサート 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-メチル-4-オキソ-2-フェニル-4H-1-ベンゾピラン-8-カルボン酸 2-(1-ピペリジニル)エチルエステル 塩酸塩, DW-61, Rec-7-0040
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H25NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
427.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flavoxate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
InChI Key
XOEVKNFZUQEERE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Flavoxate hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
L-type Ca2+ (Cav1.2) channel inhibitor
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000736-1EA:
Y0000736:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Ruffmann
The Journal of international medical research, 16(5), 317-330 (1988-09-01)
This article provides a review of the use of flavoxate hydrochloride in the treatment of urge incontinence. It outlines the pharmacology, mode of action, toxicology and pharmacokinetic studies which have been carried out, and then reviews the clinical studies, including