Merck
Y0000643
Glipizide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N4O3S
CAS番号:
分子量:
320.37
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glipizide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Glipizide impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)