Merck
U0800000
ウルソデオキシコール酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3α,7β-ジヒドロキシ-5β-コラン-24-酸, 5β-コラン-24-酸-3α,7β-ジオール, 7β-ヒドロキシリトコール酸, UDCS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
90 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
90 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O4
CAS番号:
分子量:
392.57
Beilstein:
3219888
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ursodeoxycholic acid
メーカー/製品名
EDQM
mp
203-204 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
遺伝子情報
human ... NR1H4(9971)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ursodeoxycholic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
U0800000:
U0800000-1EA:
U0800000-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John E Eaton et al.
Gastroenterology, 145(3), 521-536 (2013-07-06)
Primary sclerosing cholangitis (PSC), first described in the mid-1850s, is a complex liver disease that is heterogeneous in its presentation. PSC is characterized by chronic cholestasis associated with chronic inflammation of the biliary epithelium, resulting in multifocal bile duct strictures
Li-Na Zhang et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 58(1), 264-272 (2013-02-15)
The biochemical response to ursodeoxycholic acid (UDCA) in primary biliary cirrhosis is a strong predictor of long-term outcome and thus facilitates the rapid identification of patients needing new therapeutic approaches. Numerous criteria for predicting outcome of treatment have been studied
Marco Carbone et al.
Gastroenterology, 144(3), 560-569 (2012-12-19)
BACKGROUND, & AIMS: Studies of primary biliary cirrhosis (PBC) phenotypes largely have been performed using small and selected populations. Study size has precluded investigation of important disease subgroups, such as men and young patients. We used a national patient cohort
Yannick Bacq et al.
Gastroenterology, 143(6), 1492-1501 (2012-08-16)
We performed a meta-analysis to evaluate the effects of ursodeoxycholic acid (UDCA) on pruritus, liver test results, and outcomes of babies born to women with intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP). We performed a systematic review of 9 published, randomized controlled
L Serfaty et al.
Gastroenterologie clinique et biologique, 34(10), 516-522 (2010-07-09)
Colorectal cancer is respectively the third and second most common cancer among men and women in France. Interest in chemoprevention for colorectal cancer has increased over the last two decades. Beside non-steroidal anti-inflammatory drugs, ursodeoxycholic acid (UDCA) may have chemopreventive