Merck
Y0000608
ビサコジル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Bisacodyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19NO4
CAS番号:
分子量:
361.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bisacodyl
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(C)=O)cc2)c3ccccn3
InChI
1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
InChI Key
KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Bisacodyl for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0000608-1EA:
Y0000608:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimizing adequacy of bowel cleansing for colonoscopy: recommendations from the U.S. multi-society task force on colorectal cancer.
David A Johnson et al.
Gastrointestinal endoscopy, 80(4), 543-562 (2014-09-16)
Optimizing adequacy of bowel cleansing for colonoscopy: recommendations from the US multi-society task force on colorectal cancer.
David A Johnson et al.
Gastroenterology, 147(4), 903-924 (2014-09-23)
J Tack et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 27(3), 397-405 (2015-01-13)
Prucalopride is a high-affinity 5-HT4 receptor agonist for the treatment of chronic constipation. The aims of this study were to investigate the relationship between health-related quality of life (HRQoL) and symptoms of constipation, and to assess the response of HRQoL