Merck
1711440
USP
3,4-ジメトキシベンジルアルコール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ベラトリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 MG
¥180,000
¥180,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
150 MG
¥180,000
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
168.19
Beilstein:
639388
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥180,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
verapamil
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.552 (lit.)
bp
296-297 °C/732 mmHg (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(CO)cc1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI Key
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Verapamil Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Verapamil Hydrochloride Injection
  • Verapamil Hydrochloride Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1711440-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)