Merck
Y0000563
アミトリプチリン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
AMT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,600
¥19,600
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23N · HCl
CAS番号:
分子量:
313.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amitriptyline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
InChI Key
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Amitriptyline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
三環系抗うつ薬であり、ノルエピネフリントランスポ-タ-、セロトニントランスポ-タ-を、それぞれKi= 100nM, 14.7nMで阻害するインヒビタ-です。 in vitro でα1-アドレナリンレセプタ-、セロトニンレセプタ-、ムスカリン性アセチルコリンレセプタ-に高い親和性があります。
三環系抗うつ薬であり、ノルエピネフリントランスポ-タ-およびセロトニントランスポ-タ-の阻害剤です。in vitroでα1-アドレナリンレセプタ-、セロトニンレセプタ-およびムスカリン性アセチルコリンレセプタ-に高い親和性があります。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Quantitative analysis of amitriptyline and nortriptyline in human plasma and liver microsomal preparations by high-performance liquid chromatography.
Ghahramani P, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 685(2), 307-313 (1996)
Interaction of amphiphilic drug amitriptyline hydrochloride with β-cyclodextrin as studied by conductometry, surface tensiometry and viscometry.
Ali M S, et al.
Journal of Molecular Liquids, 167, 115-118 (2012)
Katja Kovacic et al.
The Journal of pediatrics, 164(5), 1104-1109 (2014-03-13)
To compare children with primary, chronic idiopathic nausea to those with secondary nausea associated with functional abdominal pain. Retrospective chart review of 45 children with a primary complaint of chronic nausea several times per week. Comparisons were made to prospectively
Mariola Herbet et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 70(5), 913-917 (2013-10-24)
The aim of the present study was to assess the impact of combined therapy with rosuvastatin (10 mg/kg) and amitriptyline (10 mg/kg) on oxidation-reduction status in the blood of rats. After 2-week application of drugs alone or their combination, the
Jennifer S Gewandter et al.
Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 22(7), 1807-1814 (2014-02-18)
Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) occurs in as high as 70% of patients receiving certain types of chemotherapy agents. The FDA has yet to approve a therapy for CIPN. The aim of this multicenter, phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled trial was