APIファミリー
amitriptyline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CCCC1(c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)O)(C)C
InChI
1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
InChI Key
ONSQUXZPOPTSQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Amitriptyline Hydrochloride
- Amitriptyline Hydrochloride Tablets
- Nortriptyline Hydrochloride
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1029024-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ