APIファミリー
vecuronium
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2(C(C3C([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)N5CCCCC5)O)CC3)C)CC2)C1)C)O)C
InChI
1S/C30H53N2O2.BrH/c1-29-13-12-23-22(24(29)19-26(28(29)34)32(3)16-8-5-9-17-32)11-10-21-18-27(33)25(20-30(21,23)2)31-14-6-4-7-15-31;/h21-28,33-34H,4-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t21-,22?,23?,24?,25-,26-,27-,28-,29-,30-;/m0./s1
InChI Key
DIGWZHJLXJPNBY-RXKWVREZSA-M
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Also, for use with USP monograph such as Vecuronium Bromide
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1711188-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ