Merck
Y0000505
セファロチン ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
7-(2-チエニルアセトアミド)セファロスポラン酸 ナトリウム塩, セファロチン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15N2NaO6S2
CAS番号:
分子量:
418.42
Beilstein:
4120706
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefalotin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
InChI Key
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cefalotin for impurity B identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:細菌細胞壁のペプチドグリカン層の合成を妨げます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対し有効です。
耐性機序:セファロスポリナーゼ産生は製品を不活性化します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ming-Han Hugo Lee et al.
Journal of glaucoma, 24(1), 87-88 (2013-08-24)
One recognized complication of trabeculectomy with visually devastating potential is blebitis. We present a case of a 74-year-old woman with a culture and polymerase chain reaction-positive Abiotrophia defectiva bleb-associated endophthalmitis. Abiotrophia defectiva is a rare but possible cause of endophthalmitis