Merck
SML0066
Sigma-Aldrich
NGB 2904 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
N-[4-[4-(2,3-ジクロロフェニル)-1-ピペラジニル]ブチル]-9H-フルオレン-2-カルボキサミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,900
25 MG
¥80,700
¥13,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,900
25 MG
¥80,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H29Cl2N3O·HCl
CAS番号:
分子量:
530.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
DMSO: ≥25 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Clc1cccc(N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc-4c(Cc5ccccc-45)c3)CC2)c1Cl
InChI
1S/C28H29Cl2N3O.ClH/c29-25-8-5-9-26(27(25)30)33-16-14-32(15-17-33)13-4-3-12-31-28(34)21-10-11-24-22(19-21)18-20-6-1-2-7-23(20)24;/h1-2,5-11,19H,3-4,12-18H2,(H,31,34);1H
InChI Key
PFIWYJNBKGCVFM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
NGB 2904 hydrochloride may be used in cell signaling studies.
生物化学的/生理学的作用
NGB 2904は強力かつ選択的なドパミンD3受容体拮抗薬で、ラットのD3/D2比は800です。hD3受容体に高い結合親和性をもち(1.4 nM)、霊長類のD2L受容体に比べて霊長類D3受容体に対する選択性は150倍です。コカインとメタンフェタミンの報酬効果を減弱させます。
NGB 2904塩酸塩は強力かつ選択的なドパミンD3受容体拮抗薬です。
Inhibition of dopamine D3 receptor function by NGB 2904 increases spontaneous locomotor activity in rodents.[1]
特徴および利点
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0066-25MG:
SML0066-VAR:
SML0066-BULK:
SML0066-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laurel M Pritchard et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 86(4), 718-726 (2007-04-06)
The dopamine D3 receptor is believed to play an important role in regulation of rodent locomotor behavior, and has been proposed as a therapeutic target for substance abuse, psychotic disorders, and Parkinson's disease. One model of dopamine D3 receptor function
資料
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、ドーパミン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。