Merck
Y0000448
Hyoscine hydrobromide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(1R,2R,4S,5S,7s)-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, Norhyoscine, Norscopolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19NO4
CAS番号:
分子量:
289.33
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hyoscine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1[C@@H]2[C@@H]3O[C@@H]3[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI Key
MOYZEMOPQDTDHA-LACSLYJWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Hyoscine hydrobromide impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000448-1EA:
Y0000448-10MG:
Y0000448:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)