Merck
Y0001247
トロパ酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-フェニルヒドロアクリル酸, 3-ヒドロキシ-2-フェニルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,900
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH2OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
2209199
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tropicamide
メーカー/製品名
EDQM
mp
116-118 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChI Key
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tropicamide impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Dima Albals et al.
Electrophoresis, 35(19), 2807-2818 (2014-07-02)
A generic chiral separation strategy for the analysis of acidic compounds in CEC is proposed in completion of an earlier defined strategy for nonacidic compounds. The screening step of this strategy uses a 45 mM ammonium formate (pH 2.9)/ACN (35/65
Jadwiga Lyczko et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(3), 463-469 (2015-03-25)
Common calibration standards for mass spectrometry can be a source of many problems including instrument contamination, ionization suppression and formation of unidentified ions during subsequent analysis. In this article, we present a new approach for the calibration of mass analyzers