Merck
T89206
Sigma-Aldrich
トロパ酸
98%
別名:
2-フェニルヒドロアクリル酸, 3-ヒドロキシ-2-フェニルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,120
¥9,120
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,120
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH2OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
2209199
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,120
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChI Key
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トロパ酸は、以下の基質として使用できます。
  • 乾燥したDowex H+/NaI触媒系の存在下でのカルボン酸とアルコールのエステル化。[1]
  • 環状ペンタデプシペプチドの多段階合成。[2]
  • 多成分光反応を介してテトラシアノベンゼン(TCNB)と反応することによるイソクマリン誘導体の合成。[3]
トロピン酸は、(-)-アニソジン[4]、アトロピン、ヒヨスチアミンの合成に使用されます。[5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T89206-VAR:
T89206-5KG:
T89206-100G:
T89206-BULK:
T89206-10KG:
T89206-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
トロピン ≥97.0% (NT)
Sigma-Aldrich
93550
トロピン
vibrant-m
Y0000483
ヒヨスチン
Tropane alkaloids in pharmaceutical and phytochemical analysis.
Gadzikowska, MARIA and Grynkiewicz, GRZEGORZ
Acta Poloniae Pharmaceutica, 59(2), 149-160 (2002)
Photo-multicomponent reactions leading to the construction of isocoumarins and large ring lactone precursors
Lu Z, et al.
Photochemical & Photobiological Sciences : Official Journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 8(2), 217-223 (2009)
Green and Efficient Esterification Method Using Dried Dowex H+/NaI Approach
Turhanen PA, et al.
ACS Omega, 4(5), 8974-8984 (2019)
Synthesis of conformationally restricted cyclic pentadepsipeptides via direct amide cyclization
Koch KN, et al.
Tetrahedron, 57(12), 2311-2326 (2001)
Junbiao Chang et al.
European journal of medicinal chemistry, 41(3), 397-400 (2006-01-18)
-Anisodine (l-6,7-epoxy-3-tropyl-alpha-hydroxytropate), which was isolated from the medicinal plant Scopolia tanguticus Maxim, was the first efficiently prepared using 6-beta-acetyltropine as the starting material via a key step of the Sharpless asymmetric dihydroxylation (AD). The intermediate compounds 10 and 11 showed