Merck
Y0000387
Pseudoisoeugenyl 2-methylbutyrate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アニスシードオイル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,900
¥19,900
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,900
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
629884
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,900
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
anise oil
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
密度
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pseudoisoeugenyl 2-methylbutyrate for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)