安全性情報
1036960
USP
Star Anise Oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥133,000
¥133,000
出荷予定日2025年5月18日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥133,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥133,000
出荷予定日2025年5月18日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
anise oil
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Star Anise Oil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.0 °F
引火点(℃)
92.8 °C
適用法令
Jan Code
1036960-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)