Merck
Y0000154
トルフェナム酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2 (3-クロロ-2-メチルアニリノ)安息香酸, 2-([3-クロロ-2-メチルフェニル]アミノ)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,200
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12ClNO2
CAS番号:
分子量:
261.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tolfenamic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
YEZNLOUZAIOMLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tolfenamic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
非ステロイド系抗炎症剤です。 必須転写因子の劣化を促進してβアミロイド前駆体タンパク質の合成を妨害する結果、Aβペプチドの合成を妨害します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Isomäki
Pharmacology & toxicology, 75 Suppl 2, 64-65 (1994-01-01)
Tolfenamic acid (TA) is an interesting drug for the treatment of rheumatic diseases because of its capacity to inhibit the synthesis of leukotrienes. It may have fewer upper gastrointestinal side effects than other NSAIDs which inhibit only the synthesis of
Tolfenamic acid and leukotriene synthesis inhibition.
E Moilanen et al.
Pharmacology & toxicology, 75 Suppl 2, 60-63 (1994-01-01)
P E Hansen
Pharmacology & toxicology, 75 Suppl 2, 81-82 (1994-01-01)
The possible role of prostaglandins (PGs) in migraine has been the subject of increasing attention after the rather dramatic experiments done in man by Bergström and coworkers more than 25 years ago (1965). The role of PGs in migraine, however
Riyaz Basha et al.
Frontiers in bioscience (Scholar edition), 3, 797-805 (2011-01-05)
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are primarily used for the treatment of acute or chronic conditions with pain and inflammation. Evidence from a wide range of sources suggested that chronic administration of NSAIDs reduced the risk of cancer incidences. Both the
H Vapaatalo
Pharmacology & toxicology, 75 Suppl 2, 76-80 (1994-01-01)
Migraine is a paroxysmal disorder characterized by recurrent attacks of headache, with or without associated visual and gastrointestinal disturbances. Migraine can be classified in two main groups, common and classic. Theories trying to explain the pathogenesis of a migraine attack