Merck
CDS003892
Sigma-Aldrich
4′-hydroxychalcone
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O2
分子量:
224.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-7-13(8-10-14)15(17)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11,16H/b11-6+
InChI Key
UAHGNXFYLAJDIN-IZZDOVSWSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Svetlana S Efimova et al.
The Journal of membrane biology, 251(4), 551-562 (2018-03-20)
The potential therapeutic applications of plant polyphenols in various neurological, cardiovascular, metabolic and malignant disorders determine the relevance of studying the molecular mechanisms of their action on the cell membranes. Here, the quantitative changes in the physical parameters of model
Christoph Staudinger et al.
The Analyst, 144(7), 2393-2402 (2019-02-26)
New aza-BODIPY pH indicators with spectral properties modulated solely by photoinduced electron transfer (PET) are presented. The pH sensitive hydroxyl group is located in the meta-position of a phenyl substituent with respect to the aza-BODIPY core, which eliminates the conjugation