Merck
Y0000042
ジョサマイシンプロピオン酸エステル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ロイコマイシンV 3-アセテート4B-(3-メチルブタン酸) 2A-プロパノエート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
150 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H73N1O16
CAS番号:
分子量:
884.06
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
josamycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(C1C(C(OC(C1OC3OC(C(C(C3)(O)C)OC(=O)CC(C)C)C)C)OC2C(C(CC(=O)OC(C\C=C\C=C/C(C(CC2CC=O)C)O)C)OC(=O)C)OC)OC(=O)CC)(C)C
InChI
1S/C45H73NO16/c1-13-34(50)59-42-38(46(10)11)39(61-37-24-45(9,53)43(29(7)56-37)60-35(51)21-25(2)3)28(6)57-44(42)62-40-31(19-20-47)22-26(4)32(49)18-16-14-15-17-27(5)55-36(52)23-33(41(40)54-12)58-30(8)48/h14-16,18,20,25-29,31-33,37-44,49,53H,13,17,19,21-24H2,1-12H3/b15-14+,18-16-
InChI Key
NBWASFCRCRXRKF-HHKVLAKUSA-N
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
ジョサマイシンプロピオン酸エステルEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される場合があります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cindy Govaerts et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 39(4), 437-446 (2004-04-23)
Coupled liquid chromatography and ion trap mass spectrometry (LC/MS) was used for the characterization of the semi-synthetic 16-membered ring macrolide josamycin propionate. On-line identification of impurities in this antibiotic complex was performed with an ion trap mass spectrometer without recourse
M Ducci et al.
International journal of clinical pharmacology research, 4(3), 195-199 (1984-01-01)
In this study a new high-pressure liquid chromatographic method for monitoring plasma levels of josamycin is described. Josamycin propionate was used as the internal standard. After being extracted from plasma by chloroform at an alkaline pH, the compounds were easily
G Privitera et al.
International journal of clinical pharmacology research, 4(3), 201-207 (1984-01-01)
Josamycin propionate, a tasteless josamycin derivative suitable for the preparation of paediatric oral suspension, was employed in a large, multicentre clinical study aimed at evaluating the effectiveness and safety of the drug. Two hundred paediatric practitioners participated in the study