Merck
W440201
Sigma-Aldrich
3-Octyl butyrate
natural (US), ≥98%
別名:
Octan-3-yl butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O2
CAS番号:
分子量:
200.32
FEMA番号:
4402
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
グレード
Kosher
natural (US)
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; musty; citrus; fruity
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
USSKZVIXWTWCGK-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W440201-100G-K:
W440201-1KG-K:
W440201-SAMPLE-K:
W440201-BULK-K:
W440201-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)