Merck
T8533
Sigma-Aldrich
o-トリジン
≥95% purity, powder or chunks
別名:
3,3′-ジメチルベンジジン, 4,4′-ビアニシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,800
100 G
¥35,900
¥10,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,800
100 G
¥35,900
About This Item
化学式:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
CAS番号:
分子量:
212.29
Beilstein:
2210640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥10,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
o-トリジン, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or chunks
テクニック
titration: suitable
white to light brown
mp
128-131 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 1.3 g/L at 25 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI Key
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
o-トリジンは、水にやや溶けにくく、エーテルおよびアルコールに容易に溶ける二酸染料です。塩素または臭素蒸気に曝露されると、濃青色を呈します。これは、空気または水中の塩素、硝酸塩、および過酸化水素を検出する基盤となります。遊離塩素と反応すると黄色に変化します。o-トリジンは容易に酸塩を形成します。[1][2]
アプリケーション
また、o-トリジンは、T. versicolor真菌のコロニー中のラッカーゼ活性の有無の判定にも使用されています。[3]
金および水中の遊離塩素に対する高感度な呈色試薬です。
警告
発がん性を有すると考えられます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T8533-VAR:
T8533-25G:4548173226804
T8533-BULK:
T8533-100G:4548173226798
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purification and Characterization of Laccase from the
White Rot Fungus Trametes versicolor
Moon-Jeong
Journal of Microbiology (2005)
Wiley-VCH
Ullmann's Fine Chemicals null
Leo M.L. Nollet
Handbook of Water Analysis (2013)
Zhijun Cao et al.
Biosensors & bioelectronics, 23(3), 348-354 (2007-06-06)
The electrooxidation of o-tolidine (oTD) was investigated via the electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM) technique. The formation and breakage of the poorly soluble charge-transfer complex (CTC) occurred during the redox switching of oTD, and the CTC precipitation on and its
3,3'-Dimethylbenzidine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 104-105 (2004-08-25)