アッセイ
≥98%
形状
liquid
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CCCCC(S)CCS
InChI
1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
InChI Key
IZFHEQBZOYJLPK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
348.1 °F - Cleveland open cup
引火点(℃)
175.6 °C - Cleveland open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T8260-500MG:
GSCTT-T8260-BULK:
T8260-100MG:
T8260-VAR:
T8260-1G:
T8260-BULK:
T8260-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック