蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
97.5 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
1.478 g/mL at 25 °C (exp. value)
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T62200-100ML-D:
T62200-VAR:
T62200-500G-C:
T62200-2.5KG:
T62200-5ML:
T62200-100G-C:
T62200-5G:
T62200-2.5KG-D:
T62200-10L:
T62200-VAR-D:
T62200-5KG:
T62200-2.5L:
T62200-5L:
T62200-100ML:
T62200-500ML-C:
T62200-25KG:
T62200-500G:
T62200-500ML:
T62200-100G:
T62200-100ML-C:
T62200-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック