由来生物
synthetic (organic)
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
98.0-102.0%
形状
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4562-1KG:
T4562-250G:
T4562-VAR:
T4562-BULK:
T4562-25G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore thiamine's impact on serum-free cell culture systems for biomanufacturing monoclonal antibodies.