Merck
T1820004
3-アミノ-1,2,4-トリアゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,2,4-トリアゾール-3-アミン, 3-AT, アミトロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4N4
CAS番号:
分子量:
84.08
Beilstein:
107687
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trapidil
メーカー/製品名
EDQM
mp
150-153 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI Key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Trapidil impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T1820004:
T1820004-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toni R Bartling et al.
Free radical biology & medicine, 74, 99-107 (2014-06-29)
Aberrant matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) expression contributes to the pathogenesis of many degenerative disease processes that are associated with increased oxidative damage or stress. We and others have established that shifts in steady-state H2O2 production resulting from enforced antioxidant gene expression
Matej Zábrady et al.
PloS one, 9(10), e109875-e109875 (2014-10-10)
With the growing availability of genomic sequence information, there is an increasing need for gene function analysis. Antibody-mediated "silencing" represents an intriguing alternative for the precise inhibition of a particular function of biomolecules. Here, we describe a method for selecting
Soumitra Sau et al.
PloS one, 9(7), e101294-e101294 (2014-07-09)
In the budding yeast, centromeres stay clustered near the spindle pole bodies (SPBs) through most of the cell cycle. This SPB-centromere proximity requires microtubules and functional kinetochores, which are protein complexes formed on the centromeres and capable of binding microtubules.
Young-Ok Son et al.
The Journal of biological chemistry, 289(41), 28660-28675 (2014-08-27)
The cadmium-transformed human lung bronchial epithelial BEAS-2B cells exhibit a property of apoptosis resistance as compared with normal non-transformed BEAS-2B cells. The level of basal reactive oxygen species (ROS) is extremely low in transformed cells in correlation with elevated expressions
Benjamin Rothé et al.
Nucleic acids research, 42(16), 10731-10747 (2014-08-30)
Biogenesis of eukaryotic box C/D small nucleolar ribonucleoprotein particles (C/D snoRNPs) involves conserved trans-acting factors, which are proposed to facilitate the assembly of the core proteins Snu13p/15.5K, Nop58p/NOP58, Nop56p/NOP56 and Nop1p/Fibrillarin on box C/D small nucleolar RNAs (C/D snoRNAs). In