Merck
T1405000
Tiapride hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O4S · HCl
CAS番号:
分子量:
364.89
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tiapride
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(C)c1cc(c(cc1)OC)C(=O)NCC[N+H](CC)CC.[Cl-]
InChI
1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H
InChI Key
OTFDPNXIVHBTKW-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tiapride hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the half life of drug and peak level--Is Diabetes as side effect common or rare
    1 回答
    1. This product is issued by the European Pharmacopeia and it is intended for use as an analytical standard. The half-life is not determined by the supplier Please view the leaflet provided by the European Pharmacopeia: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=T1405000_2.pdf.
      DrugBank is listing a half-life of 2.9 - 3.6 hours for Tiapride. See the link below for additional information: https://go.drugbank.com/drugs/DB13025