安全性情報
STS0020
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-12
greener alternative
Non-ionic surfactant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,670
500 ML
¥7,920
¥5,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,670
500 ML
¥7,920
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.28
¥5,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
104 ppm (25°C)
粘度
85 cP(25 °C)
転移温度
pour point 20 °C
cloud point 89 °C (1 wt% actives aqueous solution)
溶解性
chlorinated solvents: soluble (and most popular organic solvents)
water: soluble
密度
1.026 g/mL at 20 °C
HLB
14.5
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0020-100ML:
STS0020-5ML-KC:
STS0020-500ML:
STS0020-VAR:
STS0020-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)