Merck
S2190000
(±)-スルピリド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-5-(アミノスルホニル)-N-[(1-エチル-2-ピロリジニル)メチル]-2-メトキシベンズアミド, (±)-N-1-(エチルピロリジン-2-イルメチル)-2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23N3O4S
CAS番号:
分子量:
341.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulpiride
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
InChI Key
BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sulpiride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
J H Stubbs et al.
Acta psychiatrica Scandinavica, 102(5), 390-393 (2000-12-01)
Schizophrenic patients who are only partially responsive to clozapine pose a therapeutic challenge. In these circumstances some clinicians would consider adding in a second antipsychotic. We present a case report and review evidence for the efficacy of such augmentation strategies.
G Serra et al.
Clinical neuropharmacology, 13 Suppl 1, S76-S83 (1990-01-01)
L-Sulpiride is a dopamine (DA)-receptor blocker that acts as an antidepressant at low doses. We have reviewed evidence suggesting that the antidepressant effect of L-sulpiride may depend on the activation of DA transmission secondary to the blockade of DA autoreceptors.
P Jenner et al.
Advances in biochemical psychopharmacology, 32, 85-103 (1982-01-01)
It can be said that sulpiride exerts a disinhibitory effect in both depression and schizophrenia but this is not associated with mechanisms through which typical antidepressant or anxiolytic agents act. Sulpiride acts selectively as a dopamine receptor antagonist in the
Sulpiride augmentation for schizophrenia.
Jijun Wang et al.
Schizophrenia bulletin, 36(2), 229-230 (2010-01-12)
Jijun Wang et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (1)(1), CD008125-CD008125 (2010-01-22)
Sulpiride may be used in combination with other antipsychotic drugs in the hope of augmenting effectiveness - especially for those whose schizophrenia has proved resistant to treatment. To evaluate the effects of sulpiride augmentation versus monotherapy for people with schizophrenia.