安全性情報
QC1086
Supelco
Complete Volatiles Kit - WP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
EB.16
製品QC1086は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1.2 mL
濃度
in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
分析物の濃度はロットごとに異なります。すべてのロットにすべての分析物が含まれるわけではありません。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
引火点(°F)
closed cup
引火点(℃)
closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1086-1KT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)